주요 문서
406694
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~4,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩161,182
₩161,182
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩161,182
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩161,182
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
viscous liquid
분자량
average Mn ~4,000
refractive index
n20/D 1.452
density
0.997 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
440.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
226.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)