주요 문서
455296
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and optical and electrochemical properties of copolymers consisting of 9, 9-dihexylfluorene and aromatic triazole chromophores.
Chen S-H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 136-146 (2007)