주요 문서
455288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
density
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)