분석
99%
mp
168-170 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable