추천 제품
vapor density
2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
동위원소 순도
99.9 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
포함
1 % (v/v) TMS
expl. lim.
13.2 %
포장
ampule of 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
기술
GC/MS: suitable
NMR: suitable
불순물
≤0.0500% water
water
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves