주요 문서
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
동의어(들):
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
optical grade
분석
98%
mp
64-68 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO