문서
N12058
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
227.22
Beilstein:
1912753
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
powder
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
InChI key
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable