주요 문서
45367
Sigma-Aldrich
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥95.0% (GC)
동의어(들):
N-Glycidylphthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
203.19
Beilstein:
171277
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95.0% (GC)
양식
solid
mp
92-98 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)