주요 문서
535230
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩300,745
₩300,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩300,745
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2ZnI
CAS Number:
Molecular Weight:
338.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩300,745
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
1.031 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QECAMPWZZLITBT-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)