주요 문서
453374
Sigma-Aldrich
Trimethyl(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24Si
CAS Number:
Molecular Weight:
208.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
100-101 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)(C(C)=C1C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H24Si/c1-9-10(2)12(4)13(5,11(9)3)14(6,7)8/h1-8H3
InChI key
WNTWQEUDFDAMBF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)