주요 문서
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
동의어(들):
1,4-Benzoquinone-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,002,313
₩1,002,313
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,002,313
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,002,313
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
113-115 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)