주요 문서
448834
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ce2(SO4)3·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
568.42 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
for analytical purposes
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
농도
30-45% Ce (EDTA titration)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)