주요 문서
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
Beilstein:
82869
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp
258-262 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
애플리케이션
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)