주요 문서
37286
Sigma-Aldrich
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(R)-Schollkopf Reagent, (R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩212,034
5 ML
₩802,764
₩212,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩212,034
5 ML
₩802,764
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.24
Beilstein:
3542790
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩212,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
애플리케이션
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine may be used as a chiral auxiliary in the stereoselective synthesis of α-amino acids[1], α-amino-β-hydroxy acids[2] and α-amino-γ-hydroxy acids.[3]
기타 정보
Chiral auxiliary for the synthesis of α-amino acids[4]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ruthenium (II) in ring closing metathesis for the stereoselective preparation of cyclic 1-amino-1-carboxylic acids.
Hammer K and Undheim K.
Tetrahedron, 53(6), 2309-2322 (1997)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 861-861 (1982)
Synthesis of conformationally restricted serine derivatives through ruthenium (II)-catalyzed ring closing metathesis.
Hammer K and Undheim K.
Tetrahedron, 53(16), 5925-5936 (1997)
Ru (II)-catalyzed ring closing metathesis in stereoselective syntheses of constrained homoserine analogues.
Hammer K, et al.
Tetrahedron, 54(36), 10837-10850 (1998)