주요 문서
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
동의어(들):
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
319.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
반응 적합성
core: germanium
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI key
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)