주요 문서
445436
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-chloroacetamido)-4-thiazoleacetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11ClN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
262.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
InChI
1S/C9H11ClN2O3S/c1-2-15-8(14)3-6-5-16-9(11-6)12-7(13)4-10/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI key
HIQNYVMHIBFTCT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)