주요 문서
444774
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩104,850
25 ML
₩295,365
₩104,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩104,850
25 ML
₩295,365
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
287.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩104,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
137 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
InChI key
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jin Hee Ahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 1941-1946 (2002-07-13)
A new series of 1,2-naphthoquinone derivatives was synthesized by various synthetic methods and evaluated for their ability to inhibit protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). 1,2-Naphthoquinone derivatives with substituent at R(4) position showed submicromolar inhibitory activity, and compound 24 demonstrated 10-