429066
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
동의어(들):
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
liquid
포함
sodium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
InChI key
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup