443611
Ethanol (denatured)
≥99.0%, anhydrous, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
동의어(들):
Ethyl alcohol
About This Item
추천 제품
제품명
Ethanol, anhydrous, denatured
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.0%
양식
liquid
autoignition temp.
683 °F
포함
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
expl. lim.
19 %, 60 °F
불순물
≤0.005% water
증발 잔류물
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
greener alternative product
교체됨
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.