분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)N(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)9(6)8(3,4)5/h7H,1-6H3
InChI key
WYLLBTPEHIVUKV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup