442585
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
동의어(들):
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles