문서
441473
Sigma-Aldrich
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate solution
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
UNSPSC 코드:
12162002
농도
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
refractive index
n20/D 1.448
density
0.87 g/mL at 25 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup