주요 문서
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
동의어(들):
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩355,758
₩355,758
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩355,758
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H17F27Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
901.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩355,758
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
~90%
Quality Level
양식
liquid
density
1.670 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
InChI key
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)