주요 문서
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
InChI key
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)