주요 문서
436437
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
동의어(들):
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩263,900
₩263,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩263,900
About This Item
Linear Formula:
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
CAS Number:
Molecular Weight:
408.58
Beilstein:
5340912
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩263,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
95-102 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
InChI key
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Catalyst for:
  • Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
  • Regioselective Suzuki coupling reactions
  • Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
  • Mediated cross-coupling reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)