주요 문서
436127
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
180.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI key
MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic fluorinated building block.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)