주요 문서
433624
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide complex
technical grade
동의어(들):
Magnesium dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩99,166
₩99,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩99,166
About This Item
Linear Formula:
MgO2 · xMgO
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩99,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
양식
powder
구성
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
반응 적합성
reagent type: oxidant
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
InChI key
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame over circle
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
질문
  1. If I need to provide 22 mg of oxygen in my experiment, how do I calculate how much product I need since I don't know what percentage of magnesium peroxide is in it?
    1 답변
    1. The magnesium peroxide content in this product is approximately 25%. Use this value to calculate the amount needed to provide 22 mg of oxygen.