분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
density
1.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup