주요 문서
429910
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩337,894
₩337,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩337,894
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(I)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
266.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩337,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
123-126 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
iodo
SMILES string
OC(=O)c1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid is loose white crystal. It can be synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.[1]
애플리케이션
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid may be used for the synthesis of fluoro-substituted benzoyl chlorides.[2] It may be used for the one-pot regioselective synthesis of isocoumarins.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 2-fluoro-6-iodobenzoic acid.
Zhao H-Y, et al.
Chemical Reagents, 11, 028-028 (2010)
Peri fluoro steric effects: syntheses and comparative acid-catalyzed isomerization of the 8-, 9-, and 11-fluoro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-7, 12-dimethylbenz [a] anthracenes to exo methylene tautomers.
Witiak DT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 345-352 (1988)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)