주요 문서
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
동의어(들):
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩47,401
₩47,401
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩47,401
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
Beilstein:
4316842
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩47,401
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136-139 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
InChI key
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)