주요 문서
425931
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
128-130 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI key
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)