주요 문서
425273
Sigma-Aldrich
2,11,20,29-Tetra-tert-butyl-2,3-naphthalocyanine
Dye content 97 %
동의어(들):
2,11,20,29-Tetra-tert -butyl-2,3-naphthophthalocyanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C64H58N8
CAS Number:
Molecular Weight:
939.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
구성
Dye content, 97%
λmax
784 nm
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2cc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc9cc(ccc9cc78)C(C)(C)C)c%10cc%11cc(ccc%11cc6%10)C(C)(C)C)c%12cc%13cc(ccc%13cc5%12)C(C)(C)C)c3cc2c1
InChI
1S/C64H58N8/c1-61(2,3)41-17-13-33-25-45-49(29-37(33)21-41)57-65-53(45)70-58-51-31-39-23-43(63(7,8)9)19-15-35(39)27-47(51)55(67-58)72-60-52-32-40-24-44(64(10,11)12)20-16-36(40)28-48(52)56(68-60)71-59-50-30-38-22-42(62(4,5)6)18-14-34(38)26-46(50)54(66-59)69-57/h13-32H,1-12H3,(H2,65,66,67,68,69,70,71,72)
InChI key
FZJGGSUDHJDHRJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)