추천 제품
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
양식
solid
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
SMILES string
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
InChI key
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges