주요 문서
306665
Sigma-Aldrich
Dodecanedioyl dichloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩244,209
₩244,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩244,209
About This Item
Linear Formula:
ClCO(CH2)10COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
267.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩244,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.75 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
140 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H20Cl2O2/c13-11(15)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)16/h1-10H2
InChI key
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug