주요 문서
421650
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
97%
동의어(들):
(2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid, Cycloaspartylphenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩205,132
1 G
₩502,933
₩205,132
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩205,132
1 G
₩502,933
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
262.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩205,132
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
mp
270-272 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChI key
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid is a piperazine scaffold that can be used to construct biologically active compounds with therapeutic applications.
애플리케이션
  • T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.: This review includes discussions on 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one-induced contact dermatitis, providing valuable information for dermatological applications and safety assessments (Knackstedt and Zug, 2015).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 4
1 of 4
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with