주요 문서
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylenediamine
98%
동의어(들):
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
Beilstein:
1932330
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)