분석
98%
mp
143-148 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
InChI key
MPZOVJOEZZCBKJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터