주요 문서
389951
Sigma-Aldrich
Pentyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩132,153
₩132,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩132,153
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩132,153
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h2-5H2,1H3
InChI key
VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of