주요 문서
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
250.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
bromo
ketone
SMILES string
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
InChI key
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)