주요 문서
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
동의어(들):
Dimagnesium silicide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩178,031
₩178,031
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩178,031
About This Item
Linear Formula:
Mg2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
76.70
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩178,031
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥99% trace metals basis
양식
powder
입자 크기
−20 mesh
SMILES string
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
InChI key
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.