주요 문서
413224
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate
97%
동의어(들):
1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert -butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H57N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
699.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
powder
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
InChI key
XYXJKPCGSGVSBO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)