주요 문서
411787
Sigma-Aldrich
3,3′-Dinitrobenzophenone
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2NC6H4)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
272.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8N2O5/c16-13(9-3-1-5-11(7-9)14(17)18)10-4-2-6-12(8-10)15(19)20/h1-8H
InChI key
BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)