주요 문서
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
동의어(들):
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
Beilstein:
2050891
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
작용기
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
InChI key
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)