주요 문서
407402
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
98%
동의어(들):
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaAlCl4
CAS Number:
Molecular Weight:
191.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
98%
양식:
powder
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
mp
185 °C (lit.)
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)