주요 문서
406058
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile (FMBN) is a fluorinated organic building block used in organic synthesis. Molecular structure and vibrational spectra of FMBN have been investigated.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)