주요 문서
403121
Sigma-Aldrich
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 12 mol %
동의어(들):
PHBV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
403121 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
12 mol% is approximately 14 wt%
광학 활성
[α]20/D +11.8°, c = 0.1 in chloroform
구성
PHV content, 12 mol %
SMILES string
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) is a biocompatible and biodegradable polymer which is produced naturally by a number of microorganisms.[1]
애플리케이션
PHBV based foam matrix may be used to produce tissue engineered bone.[1] It was used as a standard for calibration in another study which focused on the effect of fatty acids on PHA producing microorganism communities.[2]
특징 및 장점
Biodegradable polymer
제조 메모
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Volatile fatty acids influence on the structure of microbial communities producing PHAs.
Ciesielski S and Przybylek G
Brazilian Journal of Microbiology, 45(2), 395-402 (2014)
Poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) based tissue engineering matrices.
Kose G T, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 14(2), 121-126 (2003)