주요 문서
402400
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dibutylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩70,746
₩70,746
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩70,746
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2NC6H3(OH)COC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
369.45
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩70,746
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
solid
mp
190-193 °C (lit.)
작용기
amine
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C22H27NO4/c1-3-5-13-23(14-6-4-2)16-11-12-19(20(24)15-16)21(25)17-9-7-8-10-18(17)22(26)27/h7-12,15,24H,3-6,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI key
QPNFUBAIQZJEPO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and