분석
98%
mp
108-110 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ketone
SMILES string
CCc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C12H10O3/c1-2-8-3-4-11-10(5-8)12(14)9(6-13)7-15-11/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
XCKTXKYXKJJGBA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable