분석
99%
mp
157-161 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
InChI key
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN1(5770)
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3