주요 문서
401447
Sigma-Aldrich
Chromium(III) perchlorate hexahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cr(ClO4)3 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
458.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
crystalline
반응 적합성
reagent type: oxidant
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Flame over circleHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)